Merck
901850
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG5-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-20-amino-2-(tert-butylo)-4-okso-6,9,12,15,18-pentaoksa-3-azajkosanoilo)-4-hydroksy-N-(4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)pirolidyno-2-karboksyamidu chlorowodorek, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat VH032, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H54ClN5O9S
Masa cząsteczkowa:
744.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
VH032
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(COCCOCCOCCOCCOCCN)N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
InChI
1S/C34H53N5O9S.ClH/c1-24-30(49-23-37-24)26-7-5-25(6-8-26)20-36-32(42)28-19-27(40)21-39(28)33(43)31(34(2,3)4)38-29(41)22-48-18-17-47-16-15-46-14-13-45-12-11-44-10-9-35;/h5-8,23,27-28,31,40H,9-22,35H2,1-4H3,(H,36,42)(H,38,41);1H/t27-,28+,31-;/m1./s1
Klucz InChI
FJDKQBVZPSNEBT-LJGPDLSOSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek(SRS)-AHPC-PEG5-NH2 (sól HCl) umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący von Hippel-Lindau (VHL) i PEGylowany środek sieciujący z aminą zawieszoną w celu reaktywności z grupą karboksylową na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między docelową ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu.W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z aminą wiszącą synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmiennością składu długości sieciującego i ligandu ligazy E3.
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na VHL-PEG za pomocą Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901850-50MG4061835334186