Merck
919969
Sigma-Aldrich
C5 Lenalidomide-PEG2-Butyl NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, C5 Koniugat lenalidomidu, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek, chlorowodorek 2-(2-((6-aminoheksylo)oksy)etoksy)-N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1-oksoizoindolin-5-ylo)acetamidu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32N4O6 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
460.52 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
C5 Lenalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCOCCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C23H32N4O6.ClH/c24-9-3-1-2-4-10-32-11-12-33-15-21(29)25-17-5-6-18-16(13-17)14-27(23(18)31)19-7-8-20(28)26-22(19)30;/h5-6,13,19H,1-4,7-12,14-15,24H2,(H,25,29)(H,26,28,30);1H
Klucz InChI
HDOCYCRRBNJXSG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek C5 Lenalidomide-PEG2-ButylNH2 hydrochloride umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN) z alternatywnym wektorem wyjściowym, łącznik z zarówno hydrofobowymi, jak i hydrofilowymi ugrupowaniami oraz wiszącą aminę do reaktywności z kwasem na docelowej głowicy. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowych kompleksów między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku użycia z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)