Merck
904880
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-C6-PEG1-C3-PEG1-butyl azide
≥95%
Synonim(y):
Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide-6-5-6-N3, 6-((5-((6-Azidohexyl)oxy)pentyl)oxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)hexanamide, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H42N6O7
Masa cząsteczkowa:
598.69
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCCCCOCCCCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
Zastosowanie
Protein degrader builiding block Pomalidomide-C6-PEG1-C3-PEG1-butyl azide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a Cereblon (CRBN)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant azide for click chemistry with a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant azide group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.