Merck
902667
Sigma-Aldrich
Propargyl-PEG6-acid
Synonim(y):
4,7,10,13,16,19-Hexaoxadocos-21-ynoic acid, Propargyl-PEG6-CH2CO2H
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n/D 1.469
grupa funkcyjna
alkyne
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCC#C)=O
InChI
1S/C16H28O8/c1-2-4-19-6-8-21-10-12-23-14-15-24-13-11-22-9-7-20-5-3-16(17)18/h1H,3-15H2,(H,17,18)
Klucz InChI
XRSJYQQOJNYUDV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten heterobifunkcyjny, usieciowany PEG-yl zawiera kwas karboksylowy na jednym końcu i grupę propargylową na drugim, co umożliwia reakcję ze związkami zawierającymi azydki za pomocą chemii typu "click". Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Kwas propargylo-PEG6 może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciało-lek lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degradera do ukierunkowanej degradacji białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
902667-1G4061838694379
902667-250MG4061838694386