Merck
904678
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG3-azide
Synonim(y):
2-(2-(2-(2-azidoetoksy)etoksy)etoksy)-N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoindolin-4-ylo)acetamid, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N6O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
mp
165 °C
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
Klucz InChI
DUTLUBRCOXPZLI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budujący degrader białek Pomalidomide-PEG3-azide umożliwia syntezę cząsteczek do celowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN) i PEGylowany środek sieciujący z zawieszonym azydkiem do chemii typu "click" z docelowym ligandem. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu.W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z wiszącą grupą azydkową, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na CRBN-PEG dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.