Merck
904686
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-C6-PEG3-butyl azide
≥95%
Synonim(y):
6-(2-(2-((6-azidoheksylo)oksy)etoksy)etoksy)-N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)heksanamid, Pomalidomide-6-2-2-6-N3, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40N6O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCCCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C29H40N6O8/c30-34-31-14-5-1-2-6-15-41-17-19-43-20-18-42-16-7-3-4-11-24(36)32-22-10-8-9-21-26(22)29(40)35(28(21)39)23-12-13-25(37)33-27(23)38/h8-10,23H,1-7,11-20H2,(H,32,36)(H,33,37,38)
Klucz InChI
JUXLQOHNAZVQSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budujący degrader białek Pomalidomide-C6-PEG3-Butyl Azide umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), łącznik z zarówno hydrofobowymi, jak i hydrofilowymi ugrupowaniami oraz wiszący azydek do chemii typu "click" z docelowym ligandem. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z wiszącą grupą azydkową, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
904686-50MG