Merck
905399
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl chloride
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-((6-chloroheksylo)oksy)etoksy)acetamido)-3,3-dimetylobutanoilo)-4-hydroksy-N-(4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)pirolidyno-2-karboksamid, (S,R,S)-AHPC-2-2-6-Cl, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat VH032, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H47ClN4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
651.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
VH032
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
alkyl halide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCCCCCCOCCOCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O
Klucz InChI
VVGFRQKHZOZAAG-UWPQIUOOSA-N
Zastosowanie
Blok budujący degrader białek(S,R,S)-AHPC-PEG2-Butyl Chloride umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący von Hippel-Lindau (VHL), łącznik z zarówno hydrofobowymi, jak i hydrofilowymi cząsteczkami oraz wiszący chloroalkan do reaktywności z grupą nukleofilową na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowych kompleksów między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z wiszącą grupą chloro, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
905399-50MG