Merck
909408
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG6-azide
≥95%
Synonim(y):
20-Azido-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosanamide, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3, Koniugat pomalidomidu, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36N6O11
Masa cząsteczkowa:
620.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Formularz
chunks
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C27H36N6O11/c28-32-29-6-7-39-8-9-40-10-11-41-12-13-42-14-15-43-16-17-44-18-23(35)30-20-3-1-2-19-24(20)27(38)33(26(19)37)21-4-5-22(34)31-25(21)36/h1-3,21H,4-18H2,(H,30,35)(H,31,34,36)
Klucz InChI
PFLZNAGSEUHPLI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budujący degrader białek Pomalidomide-PEG6-Azide umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN) i PEGylowany środek sieciujący z zawieszonym azydkiem do chemii typu "click" z docelowym ligandem. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z wiszącą grupą azydkową, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na CRBN-PEG dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
909408-50MG