Merck
903442
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG6-butyl iodide
≥95%
Synonim(y):
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-24-iodo-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-I, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H44IN3O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
761.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
alkyl halide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ICCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(NC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
InChI
1S/C31H44IN3O11/c32-10-3-1-2-4-11-41-12-13-42-14-15-43-16-17-44-18-19-45-20-21-46-22-27(37)33-24-7-5-6-23-28(24)31(40)35(30(23)39)25-8-9-26(36)34-29(25)38/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,33,37)(H,34,36,38)
Klucz InChI
NPWUUZRWHPEICJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek Pomalidomid-PEG6-jodek butylu umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), łącznik z zarówno hydrofobowymi, jak i hydrofilowymi cząsteczkami oraz wiszący jodoalkan do reaktywności z grupą nukleofilową na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z wiszącą grupą jodową, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.