Merck
911658
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Chlorowodorek 4-((3-aminopropylo)amino)-2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)izoindolino-1,3-dionu, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3, Koniugat pomalidomidu, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N4O4 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
330.34 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCCN)=O)NC1=O.Cl
Klucz InChI
MCJLKXXQNIILGB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek, chlorowodorek pomalidomidu-C3-NH2, umożliwia syntezę cząsteczek do celowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN) i sieciujący łańcuch alkilowy z aminą zawieszoną w celu reaktywności z kwasem na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)