Kluczowe dokumenty
924202
5-Amino-Thalidomide
≥95%
Synonim(y):
5-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, C5 Pomalidomide, PROTAC® research ligand
About This Item
Polecane produkty
ligand
thalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
ciąg SMILES
O=C1C2=CC=C(N)C=C2C(=O)N1C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-6-1-2-7-8(5-6)13(20)16(12(7)19)9-3-4-10(17)15-11(9)18/h1-2,5,9H,3-4,14H2,(H,15,17,18)
Klucz InChI
IICWMVJMJVXCLY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
of protein degraders with a C5 exit vector. This was previously listed under AMBH2D6FF88F.
Related Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Browse our growing synthesis and research tools: Protein Degrader Building Blocks
Inne uwagi
Efficient Synthesis of Immunomodulatory Drug Analogues Enables Exploration of Structure-Degradation Relationships
Targeting the C481S Ibrutinib-Resistance Mutation in Bruton′s Tyrosine Kinase Using PROTAC-Mediated Degradation
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)