Merck
918091
Sigma-Aldrich
Lenalidomide-Photoswitch2-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Chlorowodorek(E)-N-(2-aminoetylo)-2-(4-((2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1-oksoizoindolin-4-ylo)diazenilo)fenoksy)acetamidu, Fotoprzełączalny budulec degradera białek dla badań 11779, Szablon PHOTAC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N6O5 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.47 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
ligand
lenalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCNC(COC1=CC=C(/N=N/C2=CC=CC3=C2CN(C4C(NC(CC4)=O)=O)C3=O)C=C1)=O.Cl
Klucz InChI
SZBAHGLBGOFATH-RXQWRGDBSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek Lenalidomide-Photoswitch2-NH2, budujący degrader białek, umożliwia syntezę chimer PHOtochemically TArgeting Chimeras (PHOTACs) lub fotoprzełączalnych chimer ukierunkowanych na proteolizę (PROTACs), które mogą być odwracalnie aktywowane różnymi długościami fal świetlnych. Opracowane w laboratoriach Trauner i Pagano, PHOTAC są nieaktywne w ciemności, ale są aktywowane do izomeru cis poprzez napromieniowanie przy 390 nm i odwracalnie dezaktywowane przy długości fali powyżej 450 nm. Jak opisano w Reynders et al, koniugat ten został użyty do przygotowania PHOTAC-II-5 i zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), azobenzenowy fotoprzełączalny środek sieciujący i wiszącą aminę do reaktywności z kwasem na docelowej głowicy. Pośredniczona przez światło kontrola powstałego PHOTAC zapewnia zaawansowaną czasową i przestrzenną kontrolę degradacji docelowego białka.
Sugerowane długości fal dla fotoprzełączania:
  • Przełączenie na izomer cis: 390 nm (380-400 nm)
  • Przełączenie na izomer trans (izomer bardziej stabilny termicznie): >450 nm
Światło o niskiej intensywności potrzebne do fotoaktywacji nie jest cytotoksyczne.
Przejrzyj naszą pełną ofertę bloków konstrukcyjnych degraderów, która usprawnia syntezę bibliotek degraderów.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)