Merck
870627P
Avanti
Photoswitchable Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(2S,3R,E)-2-amino-7-(4-((E)-(4-propylphenyl)diazenyl)phenyl)hept-4-ene-1,3-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.48
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCC)C=C2)C=C1
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870627P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)