Merck
857464P
Avanti
DGTS
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicerolo-3-O-4′-(N,N,N-trimetylo)-homoseryna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H81NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
712.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857464P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857464P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COCCC([N+](C)(C)C)C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1
Klucz InChI
JENDGLMWMJVGPR-SQTCDLSVSA-N
Opis ogólny
Diacyloglicerolo-trimetylohomo-Ser (DGTS) jest lipidem obficie występującym w błonach wielu alg, roślin niższych i grzybów. Zwykle ma odwrotną zależność stężenia od fosfatydylocholiny, przez co wydaje się być zdolny do zastąpienia tego fosfolipidu w tych organizmach.
Zastosowanie
Diacyloglicerol-N,N,N-trimetylohomoseryna (DGTS) jest odpowiednia do stosowania jako wzorzec lipidów w chromatografii cienkowarstwowej (TLC).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (857464P-1mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (857464P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The PHO signaling pathway directs lipid remodeling in Cryptococcus neoformans via DGTS synthase to recycle phosphate during phosphate deficiency
Lev S, et al.
PLoS ONE, 14(2), e0212651-e0212651 (2019)
Cellular tracking and gene profiling of Fusarium graminearum during maize stalk rot disease development elucidates its strategies in confronting phosphorus limitation in the host apoplast
Zhang Y, et al.
PLoS Pathogens, 12(3), e1005485-e1005485 (2016)