857463P
Avanti
DGTS-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand 857463P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-[N,N,N-trimethyl(d9)]-homoserine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857463P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857463P
typ lipidu
deuterated lipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COCCC([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
Opakowanie
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available