Kluczowe dokumenty
L6250
Lithocholic acid
≥95%
Synonim(y):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α-ol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine bile
synthetic
Próba
≥95%
masa cząsteczkowa
376.57 g/mol
mp
183-188 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
informacje o genach
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This method is particularly useful in research into the role of individual bile acids as signaling molecules; suitable for clinical laboratories to investigate potential mechanisms linked to gut hormone profiles and glycemic control.