Merck
700218P
Avanti
Lithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-cholanic acid-3α-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O3
Masa cząsteczkowa:
376.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700218P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)