Merck
850457C
Avanti
16:0-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; POPC; PC(16:0/18:1(9Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
760.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850457C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850457C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850457C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850457C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (850457C-25mg)
25 mg/mL (850457C-1g)
25 mg/mL (850457C-200mg)
25 mg/mL (850457C-500mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Opis ogólny
POPC is typically considered one of the model lipids for biophysical experiments. The fatty acid composition, i.e., saturated chain in the sn-1 position and unsaturated chain in the sn-2 position, mimics mammalian phospholipid composition. Since the major constituent in Egg PC is 1-palmitoyl-2-oleoyl PC, POPC is an excellent synthetic substitute for EPC.
Zastosowanie
16:0-18:1 PC has been used in liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules. It has also been used to prepare liposomes.
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850457C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850457C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850457C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850457C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M, et al.
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Membrane lipid screen to identify molecular targets of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Liposome Disruption Assay to Examine Lytic Properties of Biomolecules.
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Michael J Hallock et al.
Biochemistry, 57(50), 6897-6905 (2018-11-21)
The plasma membrane of the cell is a complex, tightly regulated, heterogeneous environment shaped by proteins, lipids, and small molecules. Ca2+ ions are important cellular messengers, spatially separated from anionic lipids. After cell injury, disease, or apoptotic events, anionic lipids
Tripta Bhatia et al.
ACS nano, 12(5), 4478-4485 (2018-04-17)
Giant unilamellar vesicles (GUVs) provide a direct connection between the nano- and the microregime. On the one hand, these vesicles represent biomimetic compartments with linear dimensions of many micrometers. On the other hand, the vesicle walls are provided by single
Global Trade Item Number
SKUGTIN
850457C-1G4061837792489
850457C-200MG4061837792496
850457C-25MG4061837792502
850457C-500MG4061837792519