Merck
850475C
Avanti
18:1-16:0 PC
1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1--(9Z-oktadecenylo)-2-heksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; OPPC; PC(18:1(9Z)/16:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
760.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850475C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850475C
stężenie
10 mg/mL (850475C-25mg)
25 mg/mL (850475C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
RRVPPYNAZJRZFR-VYOBOKEXSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholiny (PC) znajdują się głównie na zewnętrznych płatkach dwuwarstwy błony biologicznej.
Zastosowanie
18:1-16:0 PC (1-oleoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany:
  • jako wzorzec lipidowy w analizach ultra-wydajnej chromatografii cieczowej (UPLC)
  • jako składnik liposomów do badania proliferacji komórek kilku linii komórkowych
  • w liposomach do eksperymentów sieciowania
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) służy jako główne źródło eikozanoidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850475C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850475C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei He et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 24, 102154-102154 (2020-01-27)
In vivo delivery of large RNA molecules has significant implications for novel gene therapy, biologics delivery, and vaccine applications. We have developed cationic nanolipoprotein particles (NLPs) to enhance the complexation and delivery of large self-amplifying mRNAs (replicons) in vivo. NLPs
Katharina Wozny et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(4), 915-924 (2018-12-24)
Diacyl glycerophospholipids (GPs) belong to the most abundant lipid species in living organisms and consist of a glycerol backbone with fatty acyl groups in sn-1 and sn-2 and a polar head group in the sn-3 position. Regioisomeric mixed diacyl GPs
Eun A Ra et al.
Nature communications, 7, 11726-11726 (2016-05-25)
Autophagy is responsible for the bulk degradation of cytosolic constituents and plays an essential role in the intestinal epithelium by controlling beneficial host-bacterial relationships. Atg5 and Atg7 are thought to be critical for autophagy. However, Atg5- or Atg7-deficient cells still
Jone Garate et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 31(3), 517-526 (2020-03-05)
Imaging mass spectrometry (IMS) is becoming an essential technique in lipidomics. Still, many questions remain open, precluding it from achieving its full potential. Among them, identification of species directly from the tissue is of paramount importance. However, it is not
Takao Hanada et al.
The Journal of biological chemistry, 282(52), 37298-37302 (2007-11-08)
Autophagy is a bulk degradation process in eukaryotic cells; autophagosomes enclose cytoplasmic components for degradation in the lysosome/vacuole. Autophagosome formation requires two ubiquitin-like conjugation systems, the Atg12 and Atg8 systems, which are tightly associated with expansion of autophagosomal membrane. Previous