700000P
Avanti
Cholesterol (ovine)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
cholest-5-en-3β-ol ; 110796
About This Item
Polecane produkty
opis
cholesterol (ovine wool, 98%)
Próba
>98% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (700000P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (700000P-100mg)
pkg of 1 × 5 g (700000P-5g)
pkg of 1 × 500 mg (700000P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
700000P-100MG | 4061835383108 |
700000P-1G | 4061835383115 |
700000P-500MG | 4061835383122 |
700000P-5G | 4061835383139 |