Kluczowe dokumenty
855775P
Avanti
18:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/0:0)
About This Item
Polecane produkty
opis
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (855775P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (855775P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855775P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855775P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3
Klucz InChI
IHNKQIMGVNPMTC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- to functionalize carbon nanotubes (CNTs) for the development of methods to attach DNA to CNTs
- to increase the level of lysophosphatidic acid (LPA) in mouse
- to induce TNF receptor associated factor 3 interacting protein 2 (TRAF3IP2) expression in endothelial cells (EC)
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn