Key Documents
857128P
Avanti
18:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); stearoyl lysophosphatidic acid; PA(18:0/0:0); 18:0 LPA; s-LPA; 110680
About This Item
Polecane produkty
opis
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Próba
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Opis ogólny
Zastosowanie
- to determine the extraction recovery of LPA at neutral pH and acidic pH by chromatographic method
- to use as internal standard to study the role of intestinally derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis
- to investigate its effects on clathrin?dependent endocytosis
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3