Kluczowe dokumenty
855775C
Avanti
18:0 Lyso PC
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/0:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (855775C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (855775C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 855775C
stężenie
10 mg/mL (855775C-25mg)
25 mg/mL (855775C-500mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3
Klucz InChI
IHNKQIMGVNPMTC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn