Key Documents
850365C
Avanti
18:0 PC (DSPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DSPC; PC(18:0/18:0)
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850365C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850365C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850365C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850365C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (850365C-25mg)
25 mg/mL (850365C-1g)
25 mg/mL (850365C-200mg)
25 mg/mL (850365C-500mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
Klucz InChI
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash