Kluczowe dokumenty
880135P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 880135P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880135P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880135P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880135P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880135P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880135P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 880135P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Opis ogólny
Zastosowanie
- to covalently conjugate integrin α-2 (ITGA2) antibodies to the surface of the liposomes
- in the preparation of atosiban-conjugated liposomes
- to prepare dual complementary liposome
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)