About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C93H184NO34P
Masa cząsteczkowa:
1891.42
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupa funkcyjna
phospholipid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Methoxy-dPEG ®₂₅-DSPE jest budulcem miceli z hydrofilowym dPEG.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)