Merck
767352
Sigma-Aldrich
Stearic acid N-hydroxysuccinimide ester
Synonim(y):
NHS protected stearate, NHS-octadecanoic acid, Octadecanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H39NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
71-76 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C22H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(26)27-23-20(24)18-19-21(23)25/h2-19H2,1H3
Klucz InChI
ZERWDZDNDJBYKA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ester N-hydroksysukcynoimidowy kwasu stearynowego jest estrem N-hydroksysukcynoimidowym kwasu tłuszczowego. Są one stosowane w syntezie N-acylowych aminokwasów i tłuszczowych acylo-CoA. Są one również wykorzystywane w bezpośredniej N-acylacji sfingeniny lub sfinganiny, prowadząc w ten sposób do tworzenia ceramidów.
Zastosowanie
Stosowany w syntezie ceramidów i hydrofobizacji amin.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D E Ong et al.
Journal of lipid research, 13(6), 819-822 (1972-11-01)
Fatty acyl esters of N-hydroxysuccinimide have been used to directly N-acylate sphingenine or sphinganine, forming the corresponding ceramides. The reaction proceeds in excellent yield (84-96%) from small amounts of starting material (10-20 mg). The product ceramides are pure after one