Merck
QBD10867
Sigma-Aldrich
SPDP-dPEG®36-NHS ester
>95% (HPLC)
Synonim(y):
OPSS-PEG1500-NHS ester, OPSS-PEG36-NHS ester, SPDP-PEG-NHS ester, SPDP-PEG36-NHS ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C87H161N3O41S2
Masa cząsteczkowa:
1969.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S(Sc2ncccc2)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Klucz InChI
UABNPFOTLJRLAJ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester SPDP-dPEG36-NHS jest amfifilowym, rozpuszczalnym w wodzie odczynnikiem do PEGylacji, przeznaczonym do sieciowania amin i wolnych tioli. SPDP (określany również jako disiarczek ortopirydylu lub OPSS) reaguje z grupami sulfhydrylowymi, tworząc wiązania disiarczkowe. Ester N-hydroksysukcynoimidylowy (NHS) reaguje z wolnymi aminami, tworząc wiązania amidowe. Pojedyncza masa cząsteczkowa, dyskretna długość łańcucha glikolu polietylenowego (dPEG) wynosi 115 atomów (137,8 Å). Ester SPDP-dPEG36-NHS jest stosowany podobnie jak SPDP i pokrewne produkty hydrofobowe. Jednakże, rozpuszczalny w wodzie produkt dPEG zapobiega hydrofobowemu wytrącaniu związków, z którymi jest sprzężony. Ester SPDP-dPEG36-NHS jest monodyspersyjnym odpowiednikiem polimerycznego PEG1500.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)