Merck
QBD10109
Sigma-Aldrich
Acid-dPEG®5-NHS ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H29NO11
Masa cząsteczkowa:
435.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupa funkcyjna
NHS ester
carboxylic acid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C18H29NO11/c20-15-1-2-16(21)19(15)30-18(24)4-6-26-8-10-28-12-14-29-13-11-27-9-7-25-5-3-17(22)23/h1-14H2,(H,22,23)
Klucz InChI
QMACGMMKGUAJOY-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester Acid-98695-NHS umożliwia koniugację z dwoma różnymi ugrupowaniami, z których każde zawiera wolne aminy. Ponieważ przekładki 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej zawierają ester N-hydroksysukcynoimidowy tylko na jednym końcu przekładki, można zachować większą kontrolę nad reakcją koniugacji. Wolny kwasowy koniec przekładki może pozostać nieprzereagowany, aby zmodyfikować właściwości powierzchniowe cząsteczki, z którą jest sprzężony, lub wolny kwasowy koniec może zostać aktywowany i sprzężony z inną grupą w późniejszym czasie. Dystanse 9869 zapewniają precyzyjną kontrolę odstępów/odległości, a sam 9869 zapewnia dobrze znane korzyści w postaci zwiększonej rozpuszczalności w wodzie; zmniejszonej immunogenności; ochrony przed proteolizą; zwiększonej objętości hydrodynamicznej; i zwiększonego okresu półtrwania w surowicy.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10109-1000MG4061832876658
QBD10109-100MG4061832876665