Narzędzia biologii chemicznej
Udostępniamy pomysłowość, abyś mógł skupić się na wypełnianiu luki między chemią a biologią. Dokonaj przełomu w swojej pracy i poprowadź społeczność naukową w rozwijającej się dziedzinie, wspieranej przez nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania i pozycję lidera w branży.
Zobacz polecane produkty:
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Heterocycle and Cyclic Peptide Formation with N-(isocyamino)triphenylphosphorane (Pinc)
Isocyanides are widely used reagents in organic synthesis, with applications ranging from materials science to drug discovery.
- Protected Carbohydrate Building Blocks for More Efficient Syntheses
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
- Triazolylphenylglyoxal Reagents: Arginine-Directed Bioconjugation
Chemical ligation strategies are widely utilized for the modification of biological macromolecules in biotechnology and medicine, and in for the development of functional materials. In particular, reagents that can modify the surface of proteins, typically through reactive side chains, have found broad utility.
- Fluorescencyjne sondy retinoidowe
Fluorescencyjne analogi kwasu retinowego do stosowania w obrazowaniu komórkowym, testach wiązania białko-ligand i cytometrii przepływowej w celu ominięcia tradycyjnych problemów związanych z sondami fluorescencyjnymi.
- /PL/pl/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/lead-discovery/trifunctional-probe-building-blocks
- Fragment-Based DNA-Encoded Library for Drug Discovery
Unprecedented access to large library drug discovery, Dynamic Library technology offers more reliable results than classical DEL approaches, library members selected for MedChem relevance, high chemical diversity, suitable for a number of targets
Zestawy Dexterity
Zestawy Dexterity to łatwa, kompleksowa metoda przeprowadzania znakowania zbliżeniowego o wysokiej czułości dla dowolnego białka, o ile istnieje znane przeciwciało lub mała cząsteczka specyficzna dla ich białka zainteresowania (POI). Te zestawy do znakowania białek umożliwiają precyzyjne mikromapowanie w odległości 4 nm od POI. Zestawy Dexterity zapewniają:
- Łatwe przyłączanie małych cząsteczek w postaci wiązania amidowego, z grupą aminową lub kwasową
- Krótki promień znakowania
- Łagodną metodę aktywacji (światło widzialne)
- Katalityczne wzmocnienie sygnału
Biblioteki kodowane DNA (DELs)
Biblioteka fragmentów kodowanych DNA
Biblioteki fragmentów DEL naszego partnera DyNAbind zapewniają całą bibliotekę badań przesiewowych w jednej probówce, dzięki czemu proces odkrywania leków jest szybszy, skuteczniejszy i tańszy. Obniżyliśmy bariery dla technologii DyNAbind DEL, aby zapewnić:
- Bezpłatny, przystępny cenowo dostęp do technologii DEL
- Dynamiczna biblioteka fragmentów zapewniająca rewolucyjne podejście do badań przesiewowych z użyciem DEL
- Wysoki poziom kontroli jakości każdego składnika fragmentu maksymalizuje wiarygodność danych i walidację dobrych trafień
- Rule-of-Three stosowana w projektowaniu biblioteki zapewnia, że związki znajdują się w korzystnej przestrzeni fragmentów z dobrą wydajnością ligandów i dużą ilością miejsca na optymalizację
- Możliwość przeprowadzenia i walidacji wstępnych badań przesiewowych DEL wewnętrznie przed zaangażowaniem dostawcy usług
- Biblioteka o zmaksymalizowanej różnorodności, gotowa do wdrożenia przeciwko prawie każdemu celowi, który można leczyć
10 milionów związków zakodowanych w DNA (DEL)
Biblioteka zakodowana w DNA od naszego partnera DyNAbind zawiera bibliotekę 10 milionów związków małocząsteczkowych, z których każdy jest oznaczony kodem kreskowym DNA. Ta biblioteka DEL zapewnia:
- 10 milionów związków, gotowe, niedrogie DEL
- Pasuje do pojedynczej probówki do mikrowirówki
- Nie wymaga skomplikowanej robotyki do korzystania z zestawu
- Szybki test poprzez wiązanie, płukanie, PCR i sekwencjonowanie następnej generacji
- Bezpłatna analiza na naszym portalu internetowym
- Struktury są ujawniane dla 50 trafień lub do 60 z wiązaniami bez dodatkowych opłat
- Licencja na etykietę pozwala na dowolne wykorzystanie trafień w badaniach i rozwoju lub produkcji bez dodatkowych opłat
Sondy i narzędzia chemiczne
Bloki konstrukcyjne sond: Zaprojektuj własną sondę
Dzięki naszemu wyborowi grup reaktywnych, rusztowań, łączników i znaczników, możesz zaprojektować sondy tak, aby zawierały funkcje kompatybilne z:
- Zaangażowanie celu
- Wzbogacenie
- Fluorescencja
- Chemia bioortogonalna
Sondy oparte na celu: Selektywne i scharakteryzowane
Wybieraj spośród sond o wysokiej specyficzności dla jednego celu lub podzbioru białek, aby zapewnić wgląd w procesy biologiczne, aktywność i lokalizację białek oraz sieci sygnalizacji komórkowej.
Bioorthogonal Reporter Tags: Badanie bez zakłóceń
Probówki zawierające uchwyt alkynowy, azydkowy lub tetrazynowy są sparowane z bioortogonalnie kompatybilnymi znacznikami fluorescencyjnymi lub biotynylowanymi
Zestawy do monitorowania proliferacji komórek Baseclick EdU: Szybka kwantyfikacja wzrostu komórek
Wykrywanie proliferacji komórek, szczególnie w eksperymentach in vivo z nukleozydem EdU:
- Nietoksyczny dla zwierząt
- Bezpośrednio wbudowywany do replikującego się DNA
- Zawiera uchwyt alkynowy do znakowania metodą "click chemistry" z azydkowymi sondami fluorescencyjnymi
Inhibitory hydrolazy serynowej Boger: Nieodwracalne wiązanie
Uzyskaj dostęp do biblioteki cząsteczek z laboratorium Dale'a Bogera o szerokim spektrum hamowania rodziny hydrolaz serynowych. Dostosuj związki do pożądanej reaktywności i selektywności poprzez przyłączenie grupy funkcyjnej w miejscu aminowym i opracuj inhibitory dla określonych podklas enzymów hydrolazy serynowej.
Quorum Sensing Modulators: Zakłócają sygnalizację bakteryjną
Quorum sensing to mechanizm komunikacji chemicznej wykorzystywany przez wiele powszechnych bakterii. Nowe modulatory quorum sensing opracowane przez laboratorium Helen Blackwell są jednymi z najsilniejszych inhibitorów i aktywatorów zgłoszonych dla gatunków Gram-ujemnych.
BIOCONJUGATION
Linkery sieciujące: Różnorodne łączniki dla różnych potrzeb biologicznych
Oferujemy łączniki sieciujące, które różnią się długością, rozpuszczalnością i reaktywnością grup funkcyjnych.
- Wspólne łączniki biokoniugacyjne, w tym estry NHS dla amin lub maleimidy dla tioli
- Ulepszone sprzęganie tiolowe z reaktywnością APN
- Zwiększona rozpuszczalność dzięki estrom sulfo-NHS i łącznikom PEGylowanym
- Dostępne są również usuwalne środki sieciujące
Dostarczamy również środki sieciujące zaprojektowane do reaktywności chemii kliknięć.
- Łączniki azydkowe i alkinowe dla chemii klikania miedzi
- Dibenzocyklooktyn (DBCO), azydek, tetrazyna lub transcyklooktyn dla chemii klikania bez miedzi
Acylotrifluoroborany potasu (KAT): Nowe podejście do biokoniugacji
Jako unikalna klasa grup funkcyjnych, KATS:
- Oferują innowacyjne podejście do koniugacji białek i tworzenia hydrożeli
- Poddają się szybkim, chemoselektywnym reakcjom tworzenia amidów w warunkach wodnych bez potrzeby stosowania środków aktywujących lub grup ochronnych
Późny etap koniugacji: Natywne znakowanie chemiczne bioaktywnych małych cząsteczek
Oferujemy środki sieciujące Baran Diversinate z sulfinianem metalu na jednym końcu do bezpośredniego przyłączania do obojętnych wiązań C-H i azydkiem na drugim końcu do przyłączania do alkinów. Oferujemy różne alkiny i naprężone alkiny sieciujące do przyłączenia do azydkowego środka sieciującego.