Kluczowe dokumenty
QBD10119
Acid-dPEG®9-NHS ester
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupa funkcyjna
NHS ester
carboxylic acid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C26H45NO15/c28-23-1-2-24(29)27(23)42-26(32)4-6-34-8-10-36-12-14-38-16-18-40-20-22-41-21-19-39-17-15-37-13-11-35-9-7-33-5-3-25(30)31/h1-22H2,(H,30,31)
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)