Merck
JKA5023
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Akrylan-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Acrylate PEG NHS Ester. PEG wrażliwy na światło, sieciuje pod wpływem światła ultrafioletowego.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)