Merck
JKA5088
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
Synonim(y):
Azydek-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
N3-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Opis ogólny
Azide PEG NHS Ester. Grupa azydkowa może być zredukowana do aminy przez hydrogenolizę; odczynnik PEG do reakcji z alkinami.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA5088-500MG4061833866979