Kluczowe dokumenty
48914-U
Sigma-Aldrich
ProClin 300
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 400 mL, CMIT/MIT 3 %
Synonim(y):
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Formularz
liquid
okres trwałości
3 yr
zawiera
Alkyl Carboxylate as stabilizer
skład
CMIT/MIT, 3%
opakowanie
pkg of 400 mL
Parametry
<45 °C operating temperature
kolor
colorless to light yellow
Matryca
Modified glycol
Zakres roboczy pH
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp
-40 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.03 g/cm3
Zastosowanie
Środki konserwujące 1543 są natychmiast mikrostatyczne w kontakcie z organizmami drobnoustrojów w wyniku ich zdolności do szybkiego przenikania przez błony komórkowe i hamowania określonych enzymów kluczowych dla oddychania komórkowego. Wiele specyficznych miejsc toksyczności 1543 zapobiega rozwojowi wysokiego poziomu oporności mikroorganizmów, dzięki czemu 1543 jest wysoce skuteczny nawet w dłuższych okresach przechowywania komponentów IVD.
Informacje prawne
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o konsumenckich produktach chemicznych i zarządzaniu bezpieczeństwem środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Goggles, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James P Higham et al.
PloS one, 6(7), e22398-e22398 (2011-07-30)
Nutritional status is a critical element of many aspects of animal ecology, but has proven difficult to measure non-invasively in studies of free-ranging animals. Urinary C-peptide of insulin (UCP), a small polypeptide cleaved in an equimolar ratio from proinsulin when
Daesub Song et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1178-1182 (2015-01-30)
We present here a rapid immunochromatographic assay for the detection of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) antigen in the nasal swabs of dromedary camels. The assay is based on the detection of MERS-CoV nucleocapsid protein in a short time