Kluczowe dokumenty
48171-U
Sigma-Aldrich
ProClin 200
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
Synonim(y):
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Postać
liquid
okres trwałości
18 mo.
zawiera
3% Mg and Cu salts
skład
CMIT/MIT, 1.5%
opakowanie
pkg of 50 mL
Parametry
operating temperature at <45 °C
macierz
Water
operating pH range
2.5-8.5
zakres pH
1.7-3.7
tw
100 °C
mp
-3 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.02 g/cm3
Zastosowanie
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Informacje prawne
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)