Kluczowe dokumenty
49376-U
Sigma-Aldrich
ProClin 150
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
Synonim(y):
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
opis
biocide for IVD use
Formularz
liquid
okres trwałości
2 yr
zawiera
23 to 25% Mg salts
skład
CMIT/MIT, 1.5%
opakowanie
pkg of 50 mL
Parametry
operating temperature at <45 °C
Matryca
Water
Zakres roboczy pH
2.5-8.5
zakres pH
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-21 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.20 g/cm3
Zastosowanie
Środki konserwujące 1543 są natychmiast mikrostatyczne w kontakcie z organizmami drobnoustrojów w wyniku ich zdolności do szybkiego przenikania przez błony komórkowe i hamowania określonych enzymów kluczowych dla oddychania komórkowego. Wiele specyficznych miejsc toksyczności 1543 zapobiega rozwojowi wysokiego poziomu oporności mikroorganizmów, dzięki czemu 1543 jest wysoce skuteczny nawet w dłuższych okresach przechowywania komponentów IVD.
Informacje prawne
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o konsumenckich produktach chemicznych i zarządzaniu bezpieczeństwem środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)