48915-U
ProClin™ 300
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 2.0 L, CMIT/MIT 3 %
Synonim(y):
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
okres trwałości
3 yr
zawiera
Alkyl Carboxylate
skład
CMIT/MIT, 3%
opakowanie
pkg of 2.0 L
Parametry
<45 °C operating temperature
kolor
colorless to light yellow
Matryca
Modified glycol
Zakres roboczy pH
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp
-40 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.03 g/cm3
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?