Merck
JKA3016
Sigma-Aldrich
mPEG10K
average Mn 10,000, succinimidyl carboxymethyl ester, amine reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Ester karboksymetylowy mPEG10K-sukcynoimidylu, average Mn 10,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Opis ogólny
Ester metoksy PEG NHS (SCM PEG). Reaktywny aminowo PEG wobec grup aminowych lizyny (lizyn) na białkach lub innych substancjach biologicznych; reakcja zachodzi w temperaturze pokojowej w ciągu <1 godziny przy pH 7-8. Stabilny łącznik między PEG i estrem NHS.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhao, G., et al.
Langmuir, 30(23) (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA3016-1G4061833866757