Glikol polietylenowy (PEG i PEO)
Glikol polietylenowy (PEG), znany również jako tlenek polietylenu (PEO) lub poli(oksyetylen) (POE), jest syntetycznym, hydrofilowym i biokompatybilnym polieterem. Zazwyczaj materiały o masie cząsteczkowej mniejszej niż 20 000 g/mol są określane jako PEG, podczas gdy te o masie cząsteczkowej powyżej 20 000 g/mol są określane jako PEO. Polimery te są rozpuszczalne w wodzie, a także w wielu rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etanol, acetonitryl, toluen, aceton, dichlorometan, heksan i chloroform.
Zastosowania PEG
PEG są nietoksyczne i powszechnie stosowane w biokoniugacji i funkcjonalizacji powierzchni, badaniach biomedycznych, dostarczaniu leków, inżynierii tkankowej, a także w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Koniugacja lub niekowalencyjne przyłączanie łańcuchów polimerowych PEG do cząsteczek określane jest jako PEGylacja. Metoda PEGylacji może zwiększyć biokompatybilność wody i rozpuszczalność, stabilność i właściwości farmakokinetyczne środków terapeutycznych w celu poprawy ich bezpieczeństwa i skuteczności w ukierunkowanej diagnostyce i dostarczaniu leków. Hydrożele PEG są powszechnie stosowane do kontrolowanego uwalniania środków terapeutycznych, rusztowań do hodowli komórkowych, medycyny regeneracyjnej, gojenia ran i inżynierii tkankowej.
PEG Derivatives and PEG Linkers
Oferujemy szerokie portfolio dobrze zdefiniowanych PEG o szerokim zakresie mas cząsteczkowych, końcowych funkcji, reaktywności i architektur polimerowych.
- Heterobifunkcyjne PEG
- Homobifunkcyjne PEG
- Monofunkcyjne PEG
- Dendrymery PEG i Wielofunkcyjne PEG.Dendrymery PEG i wieloramienne PEG
- Kopolimery PEG
- Standardy PEG dla GPC
- PEG i Oligo Ethylene Glycol
- Proszki tlenku polietylenu
- PEG o wysokiej czystości oligomerycznej
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, w tym czterech ogólnych charakterystyk, kluczowych zastosowań przemysłowych i powiązanych produktów, prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.nbsp;Broszura dotycząca glikolu polietylenowego (PEG) i tlenku polietylenu (PEO).
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation.
- Article: PEG Selection Guide
Glikol polietylenowy (PEG), czasami określany również jako tlenek polietylenu (PEO), jest polimerem kondensacyjnym tlenku etylenu i wody, który ma kilka właściwości chemicznych, które czynią go użytecznym w zastosowaniach biologicznych, chemicznych i farmaceutycznych.
- Tech Spotlight: Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels for 2D and 3D Cell Culture
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
- Tech Spotlight: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.