Merck
Bioprinting 3D
Ilustracja przedstawiająca proces tworzenia ludzkiego serca warstwa po warstwie za pomocą biotuszu przy użyciu drukarki 3D
Cechy produktu
  • Nasza szeroka gama funkcjonalizowanych polimerów syntetycznych z reaktywnymi grupami końcowymi ułatwia wytwarzanie funkcjonalnych hydrożeli, nawet dla osób o ograniczonej wiedzy chemicznej.
  • Nasze naturalne polimery, takie jak kwas hialuronowy, chitozan, żelatyna, alginian i ich pochodne, zawierają usieciowane grupy funkcyjne w celu odtworzenia zarówno mechanicznych, jak i biochemicznych właściwości natywnej macierzy pozakomórkowej i mają niezbędną chemię powierzchni do przyłączania, proliferacji i różnicowania komórek.
  • Nasze przetwarzalne termicznie biodegradowalne polimery, takie jak polikaprolaktony, polilaktydy i PLGA, mogą być stosowane do wytwarzania sztywnych struktur. Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i sztywnością oraz zapewniają wsparcie strukturalne dla konstrukcji tkankowych zaprojektowanych w celu replikacji kości.
  • Stale uzupełniamy naszą ofertę gotowych do użycia biotuszy do biodruku 3D typu ekstruzyjnego. Nasze biotusze są oparte na różnych biomateriałach, w tym naturalnych polimerach, zdekellularyzowanej macierzy zewnątrzkomórkowej, syntetycznych polimerach i syntetycznych peptydach.
Biotusze TissueFab® BIOINKS
Nasze biotusze TissueFab® oferują kompletny zestaw gotowych do użycia biotuszów. oferują kompletny zestaw gotowych do użycia preparatów biokomponentów z protokołami krok po kroku zoptymalizowanymi pod kątem wysokiej wierności druku, żywotności komórek i powtarzalności każdej partii.