Polimery hydrofobowe
Polimery hydrofobowe lub wodoodporne to materiały, które są nierozpuszczalne w wodzie lub innych rozpuszczalnikach polarnych i obejmują akryle, epoksydy, polietylen, polistyren, polichlorek winylu, politetrafluoroetylen, polidimetylosiloksan, poliestry i poliuretany. Nasze polimery hydrofobowe są stosowane jako powłoki, kleje, włókna, folie i konstrukcyjne tworzywa sztuczne. Ponadto są szeroko stosowane jako polimery biomedyczne do przeszczepów naczyniowych, implantów, dostarczania leków i zastosowań okulistycznych.
Przełomy są bliżej niż kiedykolwiek dzięki naszemu kompleksowemu portfolio polimerów hydrofobowych, sklasyfikowanych według klasy chemicznej i funkcjonalności monomeru.
Czytaj więcej
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Material Matters™ Publication Registration
Material Matters™ is a publication dedicated to addressing your research needs in materials science and nanotechnology. The issues, published quarterly, are thematic in content and feature technical reviews by leading experts. In addition, application notes and relevant products and services are highlighted.
Polimery akrylowe
Akryle obejmują różne polimery akrylowe, akrylonitrylowe, akryloamidowe i bezwodnika maleinowego. Te homo- i kopolimery mają właściwości sztywne, elastyczne, hydrofilowe lub hydrofobowe. Większość z tych polimerów to tworzywa termoplastyczne, które można łatwo przekształcić w pożądany kształt w procesie termicznym. Dlatego też są one powszechnie stosowane w powłokach polimerowych, klejach i włóknach.
Polimery eterowe
Etery mają funkcjonalność eteru w głównym łańcuchu. Zwykle są elastyczne i zapewniają odporność na uderzenia w stosunku do właściwości masowych. Wiele polieterów ma grupy funkcyjne na końcach łańcucha i są one wykorzystywane do przygotowania polimerów o wyższej masie cząsteczkowej. W związku z tym można je również sklasyfikować jako makromonomery i są powszechnie stosowane do wytwarzania poliestrów i poliuretanów. Polimery i oligomery poli(glikolu propylenowego) (DOWANOL®) należą do tej kategorii.
Polimery fluorowęglowe
Polimery fluorowęglowe są unikalnymi materiałami, ponieważ polimer nie jest "mokry" przez materiały hydrofilowe lub hydrofobowe. Mają bardzo niskie współczynniki tarcia i charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami odporności chemicznej i termicznej. Kopolimery mogą być przetwarzane w stanie stopionym łatwiej niż poli(tetra-fluoroetylen).
Polimery polistyrenowe
Polistyren i jego kopolimery znalazły ważne zastosowania jako folie, pianki i elementy konstrukcyjne. Kopolimery z monomerami dienowymi są sieciowane w celu poprawy właściwości fizycznych i generowania elastomerów termoplastycznych. Folia polistyrenowa jest wysoce przezroczysta dla promieniowania widzialnego i ma wysoki współczynnik załamania światła.
Polimery poli(chlorku winylu)
Poli(chlorek winylu) (PVC) jest często wysoce plastyfikowany w celu poprawy reologii podczas przetwarzania w stanie stopionym. Jest on bardzo podatny na promieniowanie UV i degradację w wysokich temperaturach, dlatego często dodaje się do niego stabilizatory.
Polimery poli(N-winylopirolidonu) (PVP)
Polimery poli(N-winylopirolidonu) (PVP) to polarne polimery o doskonałych właściwościach błonotwórczych i adhezyjnych. Jest powszechnie stosowany w formułowaniu lakierów do włosów i kremów do rąk, a także w przemyśle tekstylnym ze względu na jego powinowactwo do wielu barwników. PVP jest biokompatybilnym polimerem, który był używany jako substytut osocza krwi, chociaż to zastosowanie staje się coraz rzadsze.