Merck
Polimery biomedyczne
Fiolki z kolorowymi polimerami biomedycznymi napełniane pipetą
Polimery są ważną klasą biomateriałów, które mogą być zaprojektowane tak, aby specyficznie oddziaływać z systemami biologicznymi w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. Skład molekularny i architekturę polimerów można dostosować w celu zwiększenia pożądanych właściwości, takich jak biodegradowalność, biokompatybilność i wytrzymałość mechaniczna. 
Czytaj więcej o
Biodegradowalne polimery
Biodegradowalne polimery są specjalną kategorią biopolimerów, które mogą ulegać hydrolitycznej lub enzymatycznej degradacji, w wyniku której powstają naturalne produkty uboczne, takie jak gazy, woda, biomasa i sole nieorganiczne. Biodegradowalne polimery są powszechnie stosowane w kontrolowanym/podtrzymywanym uwalnianiu leków, inżynierii tkankowej i tymczasowych implantach protetycznych.
Polimery naturalne
Polimery naturalne to polimery pochodzące z naturalnego źródła, z modyfikacjami chemicznymi lub bez nich. Naturalne polimery i ich pochodne są biodegradowalne i biokompatybilne. Ich szybkość degradacji jest na ogół odwrotnie proporcjonalna do stopnia modyfikacji chemicznej. Nasze kompleksowe portfolio polimerów naturalnych obejmuje żelatynę, kolagen, celulozę, skrobię, ligninę, chitynę i chitozan oraz różne polisacharydy do szerokiego zakresu zastosowań biomedycznych.
Kopolimery blokowe
Kopolimery blokowe ulegają separacji mikrofazowej i tworzą uporządkowane morfologie w stanie równowagi. Morfologie te mogą być micelami, kulami, cylindrami, lamelami lub wzorami powierzchniowymi. Kopolimery blokowe o szerszym rozkładzie długości łańcucha są stosowane jako środki powierzchniowo czynne/detergenty i są przydatne w chemii zol-żel i aplikacjach dostarczania leków.
Cząsteczki dendrytyczne
Oferujemy zróżnicowany wybór cząsteczek dendrytycznych. Dendrymery, dendrony i liniowe cząsteczki dendrytyczne to rodzina syntetycznych makrocząsteczek zawierających wiele rozgałęzień, a tym samym wiele grup peryferyjnych. Przyjmują one wymiary w skali nanometrowej i mogą być idealnymi kandydatami do dostarczania leków i transfekcji genów.