Merck
Strona głównaProduktyMateriałoznawstwoMateriały biomedyczneFormuły i technologie dostarczania leków
Formuły i technologie dostarczania leków
Instrukcje krok po kroku dotyczące opracowywania nanoformulacji
Formułowanie i synteza cząstek do podawania leków w prosty sposób
Formuły do podawania leków są niezbędne do dostarczania, skuteczności i stabilności wielu aktywnych składników farmaceutycznych (API) i stały się niezwykle ważne wraz z ostatnimi postępami w dziedzinie terapii, w tym szczepionek mRNA i innych kwasów nukleinowych.
Nasze zestawy do formulacji NanoFabTx™ zostały zaprojektowane do łatwej i powtarzalnej syntezy cząstek o wielkości od nano do mikro. Szczegółowe protokoły z instrukcjami krok po kroku są dostarczane do rozwoju nanoformulacji, eliminując potrzebę długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów. Zestawy formulacyjne NanoFabTx™ i mieszanki lipidowe mogą być stosowane z tradycyjnymi metodami nanoprecypitacji lub wytłaczania, lub mogą być łączone z zestawami urządzeń mikroprzepływowych NanoFabTx™ w celu szybkiej syntezy dobrze zdefiniowanych cząstek dostarczających leki.
Czytaj więcej
Potencjalne zastosowania naszej platformy NanoFabTx™ obejmują:
  • Dostarczanie małych cząsteczek i kwasów nukleinowych
  • Przesiewanie i wybór optymalnych formuł dla liposomów, nanocząstek i mikrocząstek
  • Optymalna kontrola i określanie wielkości cząstek
  • Pojemność i optymalizacja wydajności ładowania leków
Zilustrowana nanocząsteczka NanoFabTx™ otoczona lekiem do dostarczania małych cząsteczek.
NanoFabTx™ Polymer Drug Formulation Kits for Drug-Encapsulated Particles Synthesis
Nasze zestawy NanoFabTx™ Drug Formulation Kits zostały zaprojektowane do przygotowania polimerowych mikro- i nanocząstek o specyficznych rozmiarach do dostarczania małych cząsteczek leków. Każdy zestaw zawiera racjonalnie dobrane polimery opracowane i przetestowane przez naszych naukowców. Nasze zestawy NanoFabTx™ Formulation Screening Kits ułatwiają wybór i optymalizację polimerów, zapewniając wiele polimerów do wyboru, w tym biodegradowalne polimery PLA, PLGA i PCL, zarówno PEGylowane, jak i nie PEGylowane.
Ilustrowany liposom otoczony kwasem nukleinowym NanoFabTX™ do dostarczania genów.
Mieszanki lipidów NanoFabTx™ do produkcji liposomów
Liposomy są szeroko stosowane do szeregu środków terapeutycznych, w tym małych cząsteczek, kwasów nukleinowych (mRNA, siRNA, DNA), białek i peptydów. Nasze mieszanki lipidowe NanoFabTx™ to wyselekcjonowane mieszanki lipidowe do przygotowywania liposomów. Oferujemy różnorodne mieszanki lipidów, które najlepiej odpowiadają potrzebom nanoformulacji, w tym liposomy PEGylowane, kationowe i funkcjonalizowane.
Zilustrowany chip mikroprzepływowy NanoFabTX™ do syntezy mikro- i nanocząstek, nanocząstek lipidowych i liposomów do dostarczania leków.
Zestawy urządzeń mikroprzepływowych NanoFabTx™ do syntezy nanocząstek polimerowych i lipidowych
Urządzenia mikroprzepływowe stanowią platformę do szybkiej i powtarzalnej produkcji mikrocząstek, nanocząstek, nanocząstek lipidowych i liposomów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, synteza nanocząstek oparta na mikroprzepływach zapewnia kontrolowany rozmiar cząstek i mały rozkład wielkości oraz może być łatwo skalowana w celu wytworzenia większych partii potrzebnych do badań przedklinicznych.
Nasze zestawy urządzeń mikroprzepływowych NanoFabTx™ zawierają wstępnie zmontowany szklany chip mikroprzepływowy, rurki i akcesoria i mogą być bezpośrednio podłączone do pompy strzykawkowej lub systemu pompy ciśnieniowej, takiego jak Dolomite Microfluidics Mitos P-Pump. Zestawy urządzeń mikroprzepływowych NanoFabTx™ zostały zaprojektowane do współpracy z naszymi zestawami do formulacji leków NanoFabTx™ i mieszaninami lipidów.