Merck
JKA5021
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 2,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Synonim(y):
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Acrylate-PEG2K-NHS, average Mn 2,000
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 2,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)