Merck
921262
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2K-Acrylate
average Mn 2,000
Synonim(y):
4-ArmPEG-AC, 4arm-PEG-ACLT, 4arm-PEG-akrylan
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Próba
95% (by HPLC)
Poziom jakości
Formularz
semisolid
masa cząsteczkowa
average Mn 2,000 (by NMR)
average Mn 2,000
przydatność reakcji
reaction type: Polymerization Reactions
kolor
colorless to orange
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Glikole polietylenowe (PEG) to zatwierdzone przez FDA hydrofilowe polimery. Są nietoksyczne, nieimmunogenne i nieantygenowe i są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach biomedycznych, takich jak biokoniugacja, dostarczanie leków, funkcjonalizacja powierzchni i inżynieria tkankowa. 4arm-PEG2K-Acrylate to czteroramienny PEG z akrylowymi grupami funkcyjnymi na każdym ramieniu. 4arm-PEG2K-Acrylate ma zastosowanie w hydrożelach PEG do dostarczania leków, biodruku 3D i inżynierii tkankowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alex A Aimetti et al.
Biomaterials, 30(30), 6048-6054 (2009-08-14)
Degradable hydrogels have been extensively used in biomedical applications such as drug delivery, and recent interest has grown in hydrogels that degrade in recognition of a cellular response. This contribution describes a poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogel platform with human neutrophil