Merck
JKA7068
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average Mn 10,000, Acrylate
Synonim(y):
4arm-PEG-Acrylate, 4arm-PEG-ACLT, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG10K-Acrylate, average Mn 10,000
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reaction type: Polymerization Reactions
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4arm PEG Acrylate. Hydrogel PEG. Used in vinyl polymerization or co-polymerization.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Schukur, L., et al.
Advanced Helathcare Materials, 2(1), 195-205 (2013)
Produkty
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Profesor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) omawia postępy w biodruku 3D modeli tkankowych do testowania leków in vitro, dokonuje przeglądu wyboru biokomponentów i przedstawia przykłady zastosowań biodruku 3D w biofabrykacji modeli tkankowych.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Zobacz wszystko