Merck
JKA4105
Sigma-Aldrich
HS-PEG1500-SH
average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
HS-PEG1500-SH, average Mn 1,500
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 1,500
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Thiol PEG Thiol. Thiol reactive PEG crosslinker, reacts with HS groups on cysteine side chains under mild reaction conditions.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA4105-1G4061833866894