Merck
JKA7025
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Vinylsulfone, thiol reactive
Synonim(y):
4arm-PEG-VS, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SO2CHCH2)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
4arm-PEG20K-Vinylsulfone, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Opis ogólny
4arm PEG Vinylsulfone. Hydrożel PEG. VS wiąże wolne grupy tiolowe w buforze wodnym o pH 6,5~8,5 w temperaturze pokojowej.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyburz, K.A., et al.
Acta Biomaterialia, 9(5) (2013)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7025-1G4061833867211