Key Documents
JKA7005
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, thiol reactive
Synonim(y):
4arm-PEG-Vinylsulfone, 4arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
product name
4arm-PEG10K-Vinylsulfone, average Mn 10,000
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.