Merck
JKA10034
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Vinylsulfone, tripentaerythritol core, thiol reactive
Synonim(y):
8arm-PEG-VS, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2OOSCHCH2)8
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
8arm-PEG20K-winylosulfon, rdzeń tripentaerytrytolowy, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Opis ogólny
8arm PEG Vinylsulfone. Sieciuje w hydrożele. VS reaguje z wolnymi grupami tiolowymi w buforze wodnym o pH 6,5 ~ 8,5 w temperaturze pokojowej. 8ARM(TP)-PEG z rdzeniem tripentaerytrytolowym ma niższą polidyspersyjność i wyższą dokładność masy cząsteczkowej w porównaniu z ogólnym 8ARM-PEG z rdzeniem heksaglicerynowym
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.